accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSiOH3COCH3

CAS RN 49539-88-0

IUPAC Nombre: trimethoxy(2-phenylethyl)silane
Sinónimos: trimethoxy(2-phenylethyl)silane
Peso molecular (g/mol): 226.35
Fórmula molecular: C11H18O3Si
InChi Key: UBMUZYGBAGFCDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados