Learn More
Trimetoxi(2-feniletil)silano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethoxy(2-phenylethyl)silane |
| CAS | 49539-88-0 |
| Fórmula molecular | C11H18O3Si |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | trimetoxi(fenetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 226.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1 |