Learn More
Trimetoxi(2-feniletil)silano, TRC
Código de producto. 30457318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457318 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30457318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7974552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoxy(2-phenylethyl)silane
CAS 49539-88-0
Fórmula molecular C11H18O3Si
Cantidad 2.5 g
Sinónimo [2-(Trimethoxysilyl)ethyl]benzene, (2-Phenylethyl)trimethoxysilane, P 113, P 113 (Silane Derivative), Phenethyltrimethoxysilane, SIP 6722.6, T 2869, β-(Trimethoxysilyl)ethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O3Si/c1-12-15(13-2,14-3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3
SMILES CO[Si](CCC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Nombre IUPAC trimetoxi(fenetil)silano
Peso molecular (g/mol) 226.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.