CAS RN 4948-29-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-2-Pinanol, TRC
CAS: 4948-29-2 Fórmula molecular: C10H18O Peso molecular (g/mol): 154.25 Sinónimo: rel-(1R,2R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol,NSC 2326,Pinan-2beta-ol Nombre IUPAC: (1S,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-4-ol SMILES: C[C@@]1(O)CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C