Learn More
trans-2-Pinanol, TRC
Código de producto. 30426730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426730 25 mg
30419434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP45862325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4948-29-2
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo rel-(1R,2R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-ol, NSC 2326, Pinan-2beta-ol
Nombre IUPAC (1S,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-4-ol
SMILES C[C@@]1(O)CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-Pinanol
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,11)8(9)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358
Porcentaje de pureza >95%