accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNI

CAS RN 494771-62-9

IUPAC Nombre: 5-iodo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Sinónimos: 5-iodo-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 274.11
Fórmula molecular: C9H11IN2
InChi Key: PAGIQNSDEQQUIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CN=C(C=C1)N1CCCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados