CAS RN 494-98-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
beta-Nornicotirina, TRC
CAS: 494-98-4 Fórmula molecular: C9H8N2 Peso molecular (g/mol): 144.1732 Sinónimo: Pyridine, 3-(1H-pyrrol-2-yl)-,Pyridine, 3-pyrrol-2-yl- (6CI,7CI,8CI),Nornicotyrine,β-Nornicotyrine Nombre IUPAC: 3-(1H-pirrrol-2-il)piridina SMILES: c1cncc(c1)c2ccc[nH]2
2
3-(1H-pirrol-2-il)piridina (beta-nornicotirina), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.