Learn More
3-(1H-pirrol-2-il)piridina (beta-nornicotirina), Mikromol™
Descripción
3-(1H-pirrol-2-il)piridina (beta-nornicotirina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| CAS | 494-98-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9H8N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pyridine, 3-(1H-pyrrol-2-yl)-, Pyridine, 3-pyrrol-2-yl- (6CI,7CI,8CI), Nornicotyrine, β-Nornicotyrine, 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (Beta-Nornicotyrine), Beta-Nornicotyrine, beta-Nornicotyrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1-7,11H |
| SMILES | c1cncc(c1)c2ccc[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 3-(1H-pirrol-2-il)piridina |
| Mostrar más |