Learn More
beta-Nornicotirina, TRC
Código de producto. 30132679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132679 10 mg 10 miligramos
17982795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN82500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 494-98-4
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.1732
Sinónimo Pyridine, 3-(1H-pyrrol-2-yl)-, Pyridine, 3-pyrrol-2-yl- (6CI,7CI,8CI), Nornicotyrine, β-Nornicotyrine
Nombre IUPAC 3-(1H-pirrrol-2-il)piridina
SMILES c1cncc(c1)c2ccc[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nornicotyrine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1-7,11H
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0687
Porcentaje de pureza >95%