accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3H3C

CAS RN 4920-95-0

IUPAC Nombre: 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl
Sinónimos: 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl
Peso molecular (g/mol): 210.32
Fórmula molecular: C16H18
InChi Key: YXBIAYXZUDJVEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1C)C1=CC=C(C)C(C)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados