Learn More
3,3',4,4'-tetrametilbifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15438989 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15438989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13338.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl
Punto de fusión 74°C to 77°C
CAS 4920-95-0
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C16H18
Número MDL MFCD00130219
Beilstein 1935370
Sinónimo 3,3',4,4'-tetramethylbiphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 3,4,3',4'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, 3,3',4,4'-tetramethyldiphenyl, 4-3,4-dimethylphenyl-1,2-dimethylbenzene, acmc-20anh7, amtda180, 4-05-00-01956 beilstein handbook reference
Clave InChI YXBIAYXZUDJVEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)C1=CC=C(C)C(C)=C1
Nombre IUPAC 4-(3,4-dimetril fenil)-1,2-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 210.32
PubChem CID 21029
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.32
Porcentaje de pureza 98%