accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HONOO

CAS RN 4920-77-8

IUPAC Nombre: 3-methyl-2-nitrophenol
Sinónimos: 2-nitro-m-cresol
Peso molecular (g/mol): 153.14
Fórmula molecular: C7H7NO3
InChi Key: QIORDSKCCHRSSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados