Learn More
3-Metil-2-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-nitrophenol |
| CAS | 4920-77-8 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | m-Cresol, 2-nitro- (7CI,8CI), 3-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-6-methylnitrobenzene, 2-Methyl-6-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-3-hydroxytoluene, 2-Nitro-3-methylphenol, 2-Nitro-m-cresol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluene, NSC 41206 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-metil-2-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0426 |