CAS RN 491-11-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-cloro-4-nitrofenol, TRC
CAS: 491-11-2 Fórmula molecular: C6H4ClNO3 Peso molecular (g/mol): 173.55 Sinónimo: 2-Chloro-4-hydroxynitrobenzene Nombre IUPAC: 3-cloro-4-nitrofenol SMILES: Oc1ccc(c(Cl)c1)[N+](=O)[O-]