Learn More
3-cloro-4-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30367727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367727 1 g 1 g
30365266 250 mg 250 miligramos
30363900 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3502751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-11-2
Fórmula molecular C6H4ClNO3
Peso molecular (g/mol) 173.55
Sinónimo 2-Chloro-4-hydroxynitrobenzene
Nombre IUPAC 3-cloro-4-nitrofenol
SMILES Oc1ccc(c(Cl)c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-4-nitrophenol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.988