accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOH2N

CAS RN 4896-76-8

IUPAC Nombre: 2-aminoacetic acid
Sinónimos: glycine glycocoll glycinum glycosthene monopotassium salt glycine carbonate (2:1) leimzucker salt glycine, monosodium gly (iupac abbrev) aciport glycine, monopotasssium salt
Peso molecular (g/mol): 75.07
Fórmula molecular: C2H5NO2
InChi Key: DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC(O)=O
Porcentaje de pureza 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados