Learn More
Glicina-N,N,O-d3, CDN
Código de producto. 30309559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30309559 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309559 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND50861G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine-N,N,O-D3
CAS 4896-76-8
Fórmula molecular C2 D3 H2 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Glycine-N,N,1-d3 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Glycine-N,N,O-d3, Glycine-N,N,O-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
SMILES [2 H]OC(=O)CN([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC deuterio 2-(dideuterioamino)acetato
Peso molecular (g/mol) 78.0851
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.0509 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity