CAS RN 488-28-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Rhamnitol, TRC
CAS: 488-28-8 Fórmula molecular: C6H14O5 Peso molecular (g/mol): 166.17 Sinónimo: 1-Deoxy-L-mannitol,1-Deoxy-L-mannitol,6-Deoxy-L-mannitol,L-Rhamnitol,Rhamnitol Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5S)-hexano-1,2,3,4,5-pentol SMILES: C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO