Learn More
L-Rhamnitol, TRC
Código de producto. 30428130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428130 1 g 1 g
30415066 500 mg -
30420148 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR3149901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-28-8
Fórmula molecular C6H14O5
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 1-Deoxy-L-mannitol, 6-Deoxy-L-mannitol, L-Rhamnitol, Rhamnitol
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5S)-hexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Rhamnitol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0841