CAS RN 488-15-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-hidroxi-3-metilpenanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 488-15-3 Fórmula molecular: C6H12O3 Peso molecular (g/mol): 132.15 Sinónimo: 2-Hydroxy-3-methylvaleric Acid,alpha-Hydroxy-beta-methylvaleric Acid Nombre IUPAC: Ácido 2-hidroxi-3-metilpentanoico SMILES: CCC(C)C(O)C(=O)O