Learn More
Ácido 2-hidroxi-3-metilpenanoico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30408762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408762 100 mg -
30395574 50 mg 50 miligramos
30393737 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948748100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-15-3
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.15
Sinónimo 2-Hydroxy-3-methylvaleric Acid, alpha-Hydroxy-beta-methylvaleric Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3-metilpentanoico
SMILES CCC(C)C(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786