CAS RN 4861-79-4
IUPAC Nombre:
magnesium(2+) methanolate methyl carbonate
Sinónimos:
magnesium(2+) methoxide methyl carbonate
Peso molecular (g/mol):
130.38
Fórmula molecular:
C3H6MgO4
InChi Key:
PNVKCUSCADAAMP-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].C[O-].COC([O-])=O
1
–
2
de
2
resultados
1
Metoxi(monometilcarbonato-O')-magnesio (~0,4 M en metanol), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Carbonato de metilo y magnesio, solución de 0,5 M en metanol, AcroSeal™, ACROS Organics™
CAS: 4861-79-4 | C3H6MgO4 | 130.38 g/mol