Learn More
Metoxi(monometilcarbonato-O')-magnesio (~0,4 M en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methoxy(monomethyl Carbonato-O')-magnesium |
| CAS | 4861-79-4 |
| Fórmula molecular | C3H6MgO4 |
| Cantidad | 100 mL |
| Sinónimo | Magnesium Methyl Carbonate, (Hydrogen carbonato)methoxy-magnesium methyl ester, Carbonic acid monomethyl ester magnesium complex, Methoxymagnesium methyl carbonate, Methyl methoxymagnesium carbonate, MMC, Stile’s reagent |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O3.CH3O.Mg/c1-5-2(3)4;1-2;/h1H3,(H,3,4);1H3;/q;-1;+2/p-1 |
| SMILES | [O-]C(OC)=O.[O-]C.[Mg+2] |
| Nombre IUPAC | metanolato de magnesio, carbonato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 130.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.01 |
| Mostrar más |