accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 485-49-4

IUPAC Nombre: (10R)-10-[(5S)-6-methyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3,5,11-trioxatricyclo[7.3.0.0²,⁶]dodeca-1,6,8-trien-12-one
Sinónimos: bicuculline d-bicuculline bicculine bicucullin
Peso molecular (g/mol): 367.36
Fórmula molecular: C20H17NO6
InChi Key: IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
SMILES: CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C=C2[C@H]1[C@@H]1OC(=O)C2=C3OCOC3=CC=C12
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados