Learn More
Tocris Bioscience™ (+)-Bicuculline
Descripción
Classical GABAA antagonist.
Methoiodide Salt, Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Bicuculline |
| CAS | 485-49-4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C20H17NO6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.36 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 367.357 |