Learn More
Bicuculina, LoGiCal
Código de producto. 30462748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462748 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462748 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1729.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Bicuculline
CAS 485-49-4
Nombres de analitos o componentes (+)-Bicuculline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H17 N O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, 6-[(5S)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-, (6R)-Bicuculline (6CI,7CI,8CI), Furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one, 6-(5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [R-(R*,S*)]-, 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, furo[3,4-e]-1,3-benzodioxol-8(6H)-one deriv., (+)-Bicuculline, Bicucullin, Bucuculline, NSC 32192, d-Bicuculline
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45
Nombre IUPAC (6R)-6-[(5S)-6-metil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]-6H-furo[3,4-e][1,3]benzodioxol-8-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 367.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.1056 g/mol