CAS RN 483-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidróxido de jatrorrhizina, TRC
CAS: 483-43-2 Fórmula molecular: C20H21NO5 Peso molecular (g/mol): 355.38 Sinónimo: 7,8,13,13a-tetradehydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-Berbinium, hydroxide,Neprotine hydroxide Nombre IUPAC: 2,9,10-trimetoxi-5,6-dihidroisoquinolino[3,2-a]isoquinolina-7-ium-3-ol; Hidróxido SMILES: OC1=C(OC)C=C2C(CC[N+]3=C2C=C(C=CC(OC)=C4OC)C4=C3)=C1.[OH-]