Learn More
Hidróxido de jatrorrhizina, TRC
Código de producto. 30006288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006288 10 mg 10 miligramos
30003451 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCJ21090010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 483-43-2
Fórmula molecular C20H21NO5
Peso molecular (g/mol) 355.38
Sinónimo 7,8,13,13a-tetradehydro-3-hydroxy-2,9,10-trimethoxy-Berbinium, hydroxide, Neprotine hydroxide
Nombre IUPAC 2,9,10-trimetoxi-5,6-dihidroisoquinolino[3,2-a]isoquinolina-7-ium-3-ol; Hidróxido
SMILES OC1=C(OC)C=C2C(CC[N+]3=C2C=C(C=CC(OC)=C4OC)C4=C3)=C1.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Jatrorrhizine Hydroxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19NO4.H2O/c1-23-18-5-4-12-8-16-14-10-19(24-2)17(22)9-13(14)6-7-21(16)11-15(12)20(18)25-3;/h4-5,8-11H,6-7H2,1-3H3;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.142