accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSOONNNCl

CAS RN 479633-63-1

IUPAC Nombre: 4-chloro-7-(4-methylbenzenesulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Sinónimos: 4-chloro-7-(4-methylbenzenesulfonyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Peso molecular (g/mol): 307.75
Fórmula molecular: C13H10ClN3O2S
InChi Key: BTOJSYRZQZOMOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC2=C(Cl)N=CN=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados