Learn More
4-cloro-7-tosil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| CAS | 479633-63-1 |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl N3 O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-7-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-(4-methylphenylsulfonyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7-tosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClN3O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-12(14)15-8-16-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3c(Cl)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-7-(p-tolilsulfonil)pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 307.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.0182 |