CAS RN 479074-07-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Cloruro de 3-(6,7-dihidro-1-metil-3-propil-7-tioxo-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxi-bencenosulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Cloruro de 3-(6,7-dihidro-1-metil-3-propil-7-tioxo-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxi-bencenosulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Cloruro de 3-(6,7-dihidro-1-metil-3-propil-7-tioxo-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxi-bencenosulfonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.