Learn More
Cloruro de 3-(6,7-dihidro-1-metil-3-propil-7-tioxo-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)-4-etoxi-bencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(6,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxy-benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 479074-07-2 |
| Fórmula molecular | C17H19ClN4O3S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN4O3S2/c1-4-6-12-14-15(22(3)21-12)17(26)20-16(19-14)11-9-10(27(18,23)24)7-8-13(11)25-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,26) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c2C(=S)N=C(Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-etoxi-3-(1-metil-3-propil-7-sulfanilideno-4H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-5-il)bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 426.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.0587 |