CAS RN 475489-16-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
NVP-AEW541, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
NVP-AEW541, MedChemExpress
MedChemExpress NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.