Learn More
NVP-AEW541, MedChemExpress
Código de producto. 16497876
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497876 100 mg 100 miligramos
16480578 5 mg 5 miligramos
16478118 10 mg 10 miligramos
16454037 50 mg 50 miligramos
16430356 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497876 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50866
MedChemExpress NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-AEW541
CAS 475489-16-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N5O
Cantidad 100 mg
Sinónimo AEW541
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (113.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@@H]3C[C@@H](C3)CN4CCC4)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 439.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.55
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease