Learn More
NVP-AEW541, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-[cis-3-(1-Azetidinylmethyl)cyclobutyl]-5-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 475489-16-8 |
| Fórmula molecular | C27H29N5O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | NVP-AEW541, [7-[cis-3-[(Azetidin-1-yl)methyl]cyclobutyl]-5-(3-benzyloxyphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H29N5O/c28-26-25-24(21-8-4-9-23(14-21)33-17-19-6-2-1-3-7-19)16-32(27(25)30-18-29-26)22-12-20(13-22)15-31-10-5-11-31/h1-4,6-9,14,16,18,20,22H,5,10-13,15,17H2,(H2,28,29,30) |
| SMILES | Nc1ncnc2c1c(cn2[C@@H]3C[C@H](CN4CCC4)C3)c5cccc(OCc6ccccc6)c5 |
| Nombre IUPAC | 7-[3-(azetidin-1-ilmetil)ciclobutil]-5-(3-fenilmetoxifenil)pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 439.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.2372 |