CAS RN 475483-21-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido (4S,5R,6R)-5-acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihidroxi-1-metoxipropil)-5,6-dihidro-4H-piran-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido (4S,5R,6R)-5-acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihidroxi-1-metoxipropil)-5,6-dihidro-4H-piran-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido (4S,5R,6R)-5-acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihidroxi-1-metoxipropil)-5,6-dihidro-4H-piran-2-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.