Learn More
Ácido (4S,5R,6R)-5-acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihidroxi-1-metoxipropil)-5,6-dihidro-4H-piran-2-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-amino-6-((1R,2R)-2,3-dihydroxy-1-methoxypropyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 475483-21-7 |
| Fórmula molecular | C12H20N2O7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-(Acetylamino)-4-amino-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N2O7/c1-5(16)14-9-6(13)3-8(12(18)19)21-11(9)10(20-2)7(17)4-15/h3,6-7,9-11,15,17H,4,13H2,1-2H3,(H,14,16)(H,18,19)/t6-,7+,9+,10+,11+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]1OC(=C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,3R,4S)-3-acetamido-4-amino-2-[(1R,2R)-2,3-dihidroxi-1-metoxipropil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1271 |