CAS RN 475203-77-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido de Mebeverino, TRC
CAS: 475203-77-1 Fórmula molecular: C16 H25 N O3 Peso molecular (g/mol): 279.37 Sinónimo: Butanoic acid, 4-[ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]- (9CI, ACI),4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butanoic acid (ACI) Nombre IUPAC: 4-[Ácido etil-[1-(4-metoxifenil)propano-2-il]amino]butanoico SMILES: CCN(CCCC(=O)O)C(C)Cc1ccc(OC)cc1