Learn More
Ácido de Mebeverino, TRC
Código de producto. 30136266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136266 25 mg 25 miligramos
17992535 10 mg 10 miligramos
17932075 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM20250025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475203-77-1
Fórmula molecular C16 H25 N O3
Peso molecular (g/mol) 279.37
Sinónimo Butanoic acid, 4-[ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]- (9CI, ACI), 4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butanoic acid (ACI)
Nombre IUPAC 4-[Ácido etil-[1-(4-metoxifenil)propano-2-il]amino]butanoico
SMILES CCN(CCCC(=O)O)C(C)Cc1ccc(OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mebeverine Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-4-17(11-5-6-16(18)19)13(2)12-14-7-9-15(20-3)10-8-14/h7-10,13H,4-6,11-12H2,1-3H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1834
Porcentaje de pureza >95%