CAS RN 47447-55-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1-[2-(2,4-Diclorofenilo)-2-[(3,4-diclorofenil)metoxi]etil]-1H-imidazol, TRC
CAS: 47447-55-2 Fórmula molecular: C18H14Cl4N2O Peso molecular (g/mol): 416.13 Sinónimo: Miconazole EP Impurity F; SMILES: Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(Cl)c1