Learn More
1-[2-(2,4-Diclorofenilo)-2-[(3,4-diclorofenil)metoxi]etil]-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30011881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011881 100 mg 100 miligramos
30005515 10 mg 10 miligramos
30010462 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD432038100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 47447-55-2
Fórmula molecular C18H14Cl4N2O
Peso molecular (g/mol) 416.13
Sinónimo Miconazole EP Impurity F;
SMILES Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[(3,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14Cl4N2O/c19-13-2-3-14(16(21)8-13)18(9-24-6-5-23-11-24)25-10-12-1-4-15(20)17(22)7-12/h1-8,11,18H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.986
Porcentaje de pureza >95%