CAS RN 474295-85-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster metílico del ácido (BetaS)-Beta-[(1,1-terc-butiloxicarbonil)amino]-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido (BetaS)-Beta-[(1,1-terc-butiloxicarbonil)amino]-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.