Learn More
Éster metílico del ácido (BetaS)-Beta-[(1,1-terc-butiloxicarbonil)amino]-4-hidroxi-bencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (betaS)-beta-[(1,1-tert-Butyloxycarbonyl)amino]-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 474295-85-7 |
| Fórmula molecular | C15H21NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (βS)-β-[(1,1-tert-Dimethylethoxycarbonyl)amino]-4-hydroxy-benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(9-13(18)20-4)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | OC1=CC=C([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC(OC)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (S)-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-3-(4-hidroxifenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.14 |