accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONONNH3CNNOFFFF

CAS RN 473722-68-8

IUPAC Nombre: N-{1-[3-(4-ethoxyphenyl)-4-oxo-3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]ethyl}-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-[(pyridin-3-yl)methyl]acetamide
Sinónimos: N-{1-[3-(4-ethoxyphenyl)-4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]ethyl}-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N-(pyridin-3-ylmethyl)acetamide
Peso molecular (g/mol): 605.59
Fórmula molecular: C32H27F4N5O3
InChi Key: XMRGQUDUVGRCBS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC1=CC=C(C=C1)N1C(=O)C2=CC=CN=C2N=C1C(C)N(CC1=CN=CC=C1)C(=O)CC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados