Learn More
Tocris Bioscience™ (±)-NBI 74330
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30002015 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30002015 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4528/10
Potent and selective CXCR3 antagonist
Potent and selective CXCR3 antagonist; potently inhibits 125I-CXCL10 binding to CXCR3 (pKi = 8.13). Inhibits calcium mobilization in response to CXCL11 and CXCL10 in RBL cells. Exhibits no significant effect on chemotaxis induced by CXCR4 or CCR7. Displays a five-fold greater affinity for CXCR3 than (±)-AMG 487 .
This product is racemic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-NBI 74330
CAS 473722-68-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C32H27F4N5O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.58
Peso molecular 605.594