accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3OH

CAS RN 4730-22-7

IUPAC Nombre: 6-methylheptan-2-ol
Sinónimos: 6-methyl-2-heptanol
Peso molecular (g/mol): 130.23
Fórmula molecular: C8H18O
InChi Key: FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CCCC(C)O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados