Learn More
6-metil-2-heptanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2-heptanol |
| CAS | 4730-22-7 |
| Fórmula molecular | C8H18O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (±)-6-Methyl-2-heptanol, 1,5-Dimethyl-1-hexanol, 2-Hydroxy-6-methylheptane, 2-Methylheptan-6-ol, NSC 75858 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | OC(C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-metilheptan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.1358 |