accessibility menu, dialog, popup

UserName

OPOO

CAS RN 4712-55-4

IUPAC Nombre: oxodiphenoxy-λ⁵-phosphanylium
Sinónimos: oxodiphenoxy-λ⁵-phosphanylium
Peso molecular (g/mol): 233.18
Fórmula molecular: C12H10O3P
InChi Key: CDXVUROVRIFQMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[P+](OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (3)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)