Learn More
Fosfito de difenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl Phosphite |
| CAS | 4712-55-4 |
| Fórmula molecular | C12H11O3P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Diphenoxyphosphine Oxide, Diphenyl Hydrogen Phosphite, Diphenyl PhosphiteDiphenyl Phosphonate, Doverphos 213, JP 260, NSC 43786, Weston DPP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11O3P/c13-16(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H |
| SMILES | O=P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | fenoxifosfonoiloxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 234.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0446 |