Learn More
Difenil fosfito, contiene cantidades variables de fenol y (C6H5O)3P, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenyl phosphite |
| Acidez | 15mg KOH/g max. |
| Punto de fusión | 12°C |
| Densidad | 1.2170g/mL |
| Punto de ebullición | 218°C to 219°C (26.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 176°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (C6H5O)2P(O)H |
| Índice de refracción | 1.5565 to 1.5585 |
| Mostrar más |